Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Amicon™ Ultra-15
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
193.00€ - 1955.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 7,6 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | MWCO | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | MWCO | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10705884
|
Merck
UFC900308 |
29,7 mm | 3.000 días | 15 ml | 8Pack |
207.00€
paquete de 8 |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10092423
|
Merck
UFC900396 |
29,7 mm | 3.000 días | 15 ml | 96Pack |
1925.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|
10608072
|
Merck
UFC901008 |
29,7 mm | 10.000 días | 15 ml | 8Pack |
225.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10781543
|
Merck
UFC901024 |
29,7 mm | 10.000 días | 15 ml | 24Pack |
590.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10026941
|
Merck
UFC901096 |
29,7 mm | 10.000 días | 15 ml | 96Pack |
1925.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10581342
|
Merck
UFC903008 |
29,7 mm | 30.000 días | 15 ml | 8Pack |
194.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10311882
|
Merck
UFC903024 |
29,7 mm | 30.000 días | 15 ml | 24Pack |
565.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10036941
|
Merck
UFC903096 |
29,7 mm | 30.000 días | 15 ml | 96Pack |
1925.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10550443
|
Merck
UFC905008 |
29,7 mm | 50.000 días | 15 ml | 8Pack |
193.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10413892
|
Merck
UFC905096 |
29,7 mm | 50.000 días | 15 ml | 96Pack |
1955.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10188431
|
Merck
UFC910024 |
29,7 mm | 100.000 días | 15 ml | 24Pack |
590.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10447871
|
Merck
UFC910096 |
29,7 mm | 100.000 días | 15 ml | 96Pack |
1875.00€
paquete de 96 |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10403892
|
Merck
UFC900324 |
29,7 mm | 3.000 días | 15 ml | 24Pack |
550.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|
10250482
|
Merck
UFC910008 |
29,7 mm | 100.000 días | 15 ml | 8Pack |
235.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10661043
|
Merck
UFC905024 |
29,7 mm | 50.000 días | 15 ml | 24Pack |
570.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido.Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
- Membranas de celulosa regenerada Ultracel™-PL de alta recuperación con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
- La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
- La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
- Compatibilidad de rotor universal
- Alta recuperación de retención de >90 %
- Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen final mínimo de concentrado: 200 μl)
- Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
- El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
- Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
- Desalinización y cambio de tampón
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas | |
Dos tubos de microcentrífugas | |
15 ml | |
29,7 mm |
Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación | |
7,6 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
Filtros para centrífuga | |
121 mm |