Learn More
Amikacin disulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Amikacin disulfate (BAY 41-6551 dissulfate) is an aminoglycoside antibiotic and a semisynthetic analog of kanamycin.
Marca:  Medchem Express HY-B0509B
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16440968
  • 414.45€ / 5 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Amikacin disulfate is bactericidal, acting directly on the 30S and 50S bacerial ribosomal subunits to inhibit protein synthesis. Amikacin disulfate is very active against most Gram-negative bacteria including gentamicin- and tobramycin-resistant strains. Amikacin disulfate also inhibits the infections caused by susceptible Nocardia and nontuberculous mycobacteria.
Especificaciones
Especificaciones
Amikacin disulfate
White
C22H47N5O21S2
BAY 41-6551 disulfate
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.O[C@@H]1[C@H]([C@@H](C[C@H](N)[C@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CN)NC([C@@H](O)CCN)=O)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO
781.76
Research
COVID-19-immunoregulation
39831-55-5
Research
5 g
H2O : 100 mg/mL (127.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
781.76
98.0%
Solid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.