Learn More
Amikacin disulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Amikacin disulfate (BAY 41-6551 dissulfate) is an aminoglycoside antibiotic and a semisynthetic analog of kanamycin.
103.95€ - 414.45€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Amikacin disulfate |
---|---|
CAS | 39831-55-5 |
Color | White |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C22H47N5O21S2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16440968
|
Medchem Express
HY-B0509B |
5 g |
414.45€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16412209
|
Medchem Express
HY-B0509B |
1 g |
103.95€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Amikacin disulfate is bactericidal, acting directly on the 30S and 50S bacerial ribosomal subunits to inhibit protein synthesis. Amikacin disulfate is very active against most Gram-negative bacteria including gentamicin- and tobramycin-resistant strains. Amikacin disulfate also inhibits the infections caused by susceptible Nocardia and nontuberculous mycobacteria.Especificaciones
Amikacin disulfate | |
White | |
C22H47N5O21S2 | |
H2O : 100 mg/mL (127.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) | |
781.76 | |
98.0% | |
Solid |
39831-55-5 | |
Research | |
BAY 41-6551 disulfate | |
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.O[C@@H]1[C@H]([C@@H](C[C@H](N)[C@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CN)NC([C@@H](O)CCN)=O)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO | |
781.76 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Seguridad y manipulación
H315∣H319∣H335∣H350∣H360
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.