Learn More
Solución de amoniaco, 20 %, extrapuro, SLR, d=0,92, Fisher Chemical
Click to view available options
1 l, frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
pH | 13,6 |
Color | Incolora |
CAS | 1336-21-6 |
Fórmula molecular | H5NO |
Número MDL | MFCD00066650 |
Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
Nombre IUPAC | Hidrato de amina |
Peso molecular (g/mol) | 35.05 |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de amoniaco, 20 %, extrapuro, SLR, d=0,92, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction