Learn More
Carbamato de amonio, Thermo Scientific Chemicals
Agente de amoniación
47.94€ - 167.84€
CAS | 1111-78-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CH6N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 78.071 |
Número MDL | MFCD00013010 |
Clave InChI | BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate |
PubChem CID | 517232 |
Nombre IUPAC | azanio;carbamato |
SMILES | C(=O)(N)[O-].[NH4+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11333417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018134.18 |
50 g |
47.94€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11343417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018134.30 |
250 g |
167.84€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ammonium carbamate is used in the preparation of fertilizers. It acts as an ammoniating agent. It plays an important role in the formation of carbamoyl phosphate, which is essential for urea cycle and pyrimidines production. In addition to this, it is used in the preparation of trimethylsilyl carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1111-78-0 | |
78.071 | |
BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N | |
517232 | |
C(=O)(N)[O-].[NH4+] |
CH6N2O2 | |
MFCD00013010 | |
ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate | |
azanio;carbamato |
Especificaciones
Ammonium carbamate | |
1111-78-0 | |
CH6N2O2 | |
3914091 | |
Soluble in cold water and ammonium hydroxide. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone. | |
C(=O)(N)[O-].[NH4+] | |
78.071 | |
78.07 |
60° (sublimation) | |
Polvo | |
MFCD00013010 | |
ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate | |
BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N | |
azanio;carbamato | |
517232 | |
1.6 |
Seguridad y manipulación
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-185-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EY8575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Ammonium carbamate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium carbamate