Learn More
Cloruro de amonio, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium chloride |
Punto de fusión | 340.0°C |
Color | Blanco |
pH | 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% |
Fórmula lineal | NH3·HCl |
Fieser | 15,13 |
Índice Merck | 15, 506 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464263 | Certificado de análisis | 01/07/2024 | 423280010,423285000,423280050 |
A0460680 | Certificado de análisis | 11/03/2024 | 423280010,423285000,423280050 |
A0457336 | Certificado de análisis | 03/11/2023 | 423280010,423285000,423280050 |
A0450449 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 423280010,423285000,423280050 |
A0396560 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 423280010,423285000,423280050 |
Seguridad y manipulación
- Ammonium chloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
27Hours
8Minutes
42Seconds
14