Learn More
Cloruro de amonio, grado ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11319337
Cloruro de amonio, grado ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319337
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Código de producto. 11319337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040193.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Ammonium Chloride is commonly used as a buffer solution. It is used in the manufacturing of fireworks, safety explosives and smokes. It is used to control pH levels in chemicals, to produce sodium carbonate, as a fertilizer, in electronics and in metallurgy. Also used as a flux for cleaning, as a flavoring agent, as an expectorant in cough medicine and as a systemic acidifying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumkloridMostrar másMostrar menos
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340° (sublimation)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min
Información de solubilidad Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine and alcohol. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
Nombre IUPAC azanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Grado Reactivo ACS
Índice de refracción 1.642
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.53
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN18L064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog Number040193.A7,040193.A1
Número de loteM17L016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog Number040193.A7,040193.A1
Número de loteX15K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number040193.A7,040193.A1
Número de loteZ01I023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog Number040193.A7,040193.A1
Número de loteX21I011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/10/2022 Catalog Number040193.A7,040193.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de amonio, grado ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals >