Learn More
Hidrogenocarbonato de amonio, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
In cooling baths, fire extinguishing compounds, baking powder formulations, and in the manufacture of ceramics and pigments. Also used for compost treatment to accelerate decomposition.Ammonium hydrogen carbonate is used as a reagent in chemical industries. It is an active component used in the manufacturing of fire-extinguishing compounds, pharmaceuticals, dyes, pigments and fertilizers. It finds application in the plastic, ceramics, leather and rubber industries. It is also used in cooling baths, scale and gypsum removing agents, leavening agent for baked goods and a defatting agent for textiles. Further, it acts as a buffer used in the purification of chemicals. In addition to this, it is involved in the gel digestion of proteins by trypsin and mass spectrometric analysis of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- En baños de refrigeración, compuestos de extinción de incendios, formulaciones de levadura química, y en la fabricación de cerámica y pigmentos
- También se utiliza en el tratamiento de compost para acelerar la descomposición
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium hydrogen carbonate |
Punto de fusión | ∼60°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | (NH4)HCO3 |
Beilstein | 4329606 |
Índice Merck | 14,497 |
Información de solubilidad | Soluble in cold water but decomposed by hot water; Insoluble in alcohol and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.06 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14L040 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | 014249.A1,014249.A7 |
X29K042 | Certificado de análisis | 13/11/2024 | 014249.A1,014249.A7 |
M29K031 | Certificado de análisis | 02/02/2024 | 014249.A1,014249.A7 |
Z18J026 | Certificado de análisis | 11/01/2024 | 014249.A1,014249.A7 |
S14J025 | Certificado de análisis | 21/06/2023 | 014249.A1,014249,014249.A7 |
Seguridad y manipulación
- Ammonium hydrogen carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium bicarbonate