Learn More
Ammonium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Bicarbonate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | NH4HCO3 |
Beilstein | 4329606 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.06g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 101% |
Grado | puriss. |
Envase | Frasco de polietileno |
Densidad | Vapor Density: 2.7 (vs air) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0438009 | Certificado de análisis | 09/10/2023 | 112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG |
A0417787 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG |
A0447280 | Certificado de análisis | 17/11/2022 | 112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG |
A0444432 | Certificado de análisis | 27/07/2022 | 112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG |
A0421577 | Certificado de análisis | 14/02/2022 | 112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium bicarbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydrogencarbonate
Título del producto
Ammonium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido