Learn More
Bicarbonato de amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10229573
Bicarbonato de amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229573
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10229573
Marca: Thermo Scientific Acros 393210010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular C3H8N2O9Zn2
Peso molecular (g/mol) 346.86
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo bicarbonato de amonio, carbonato de hidrógeno de amonio, ácido carbónico, sal monoamónica, carbonato monoamónico, carbonato de ácido amónico, carbonato de amonio, ácido, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
SMILES [NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicarbonato de amonio
Punto de fusión 105.0 °C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NH4HCO3
Índice Merck 15, 494
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 220 g/l (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Porcentaje de pureza 99 %
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463807 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number393212500,393210010,393210050
Número de loteA0463806 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number393212500,393210010,393210050
Número de loteA0431265 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2023 Catalog Number393212500,393210010,393210050
Número de loteA0453395 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number393212500,393210010,393210050
Número de loteA0393729 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number393212500,393210010,393210050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bicarbonato de amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >