Learn More
Bicarbonato de amonio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10364072
Bicarbonato de amonio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10364072
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10364072
Marca: Thermo Scientific 370930250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular C3H8N2O9Zn2
Peso molecular (g/mol) 346.86
Clave InChI QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
SMILES [NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium bicarbonate
Punto de fusión 105°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NH4HCO3
Índice Merck 15,494
Información de solubilidad Solubility in water: 220g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467911 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number370930010,370930250,370930050
Número de loteA0460145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2024 Catalog Number370930010,370930250,370930050
Número de loteA0459441 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2024 Catalog Number370930010,370930250,370930050
Número de loteA0401857 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number370930010,370930250,370930050
Número de loteA0398260 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number370930010,370930250,370930050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bicarbonato de amonio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >