Learn More
Sulfato amónico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10105563
Sulfato amónico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105563
5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Código de producto. 10105563
Marca: Thermo Scientific Acros 423400050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión 280.0°C
Color Plata a gris
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Gránulos, rellenos o esquirlas
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15, 552
Información de solubilidad Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.005 % max.
Densidad 1.76g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468863 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number423405000,423400010,423400250,423400251,423400050
Número de loteA0465600 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number423405000,423400010,423400250,423400251,423400050
Número de loteB0155435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423405000,423400010,423400250,423400251,423400050
Número de loteB0150265 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number423405000,423400010,423400250,423400251,423400050
Número de loteB0149947 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number423405000,423400010,423400250,423400251,423400050
Nombre del producto
  • Ammonium sulfate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato amónico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >