Learn More
Ammonium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15653240
Ammonium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15653240 Tienda Honeywell Fluka Productos
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Código de producto. 15653240
Marca: Honeywell-Fluka 311195KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Residuo después del encendido ≤0.005% (as SO4)
Densidad 1.77g/mL at 25°C
Título del producto
Ammonium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™ >