Learn More
AMP, solución tampón de 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63988.AK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15476129
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
124-68-5
Solución de tampón de 0,2 m
Líquido
C4H11NO
MFCD00008051
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-metilpropan-1-ol
Incolora
9.5
250 mL
Odorless
2-Amino-2-methyl-1-propanol
CC(C)(N)CO
89.14