missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMP, solución tampón de 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
47.24€ - 58.05€
Especificaciones
CAS | 124-68-5 |
---|---|
Color | Incolora |
Concentración | Solución de tampón de 0,2 m |
pH | 9.5 |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15466129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63988.AE |
100 mL |
47.24€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15476129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63988.AK |
250 mL | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
124-68-5 | |
Solución de tampón de 0,2 m | |
Líquido | |
Odorless | |
2-Amino-2-methyl-1-propanol | |
CC(C)(N)CO | |
89.14 |
Incolora | |
9.5 | |
C4H11NO | |
MFCD00008051 | |
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-metilpropan-1-ol |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Mantener frío