Learn More
Gilson™ AmpliPur™ Expert Tips
AmpliPur™ Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
Marca: Gilson™ F174101
127.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23279" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.42000kg
Descripción
- Las puntas AmpliPur Expert están diseñadas para adaptarse a varias marcas de pipetas para una máxima comodidad en la mesa de trabajo.
- Equipadas con un filtro, también ayudan a evitar la contaminación cruzada.
- Ideal para biología molecular.
- Estas puntas contribuyen significativamente al rendimiento de las pruebas moleculares al garantizar la integridad de las muestras durante el proceso de pipeteo.
- Fabricadas según el estándar de calidad Gilson certificado, las puntas AmpliPur Expert cumplen los requisitos de la norma ISO 8655 y están certificadas sin ARNasa ni ADNasa, conservando la integridad de la muestra.
Especificaciones
0,5 μl a 10 μl | |
No estéril | |
Rojo | |
1,5 in | |
ISO 8655 | |
Biología molecular | |
Rectangular Prism | |
960/paq. | |
Sí | |
No | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
No esterilizable en autoclave | |
39,1 mm | |
Sí | |
Gradilla | |
Tipack | |
Rojo | |
Pipeta | |
AmpliPurTM |