Learn More
Gilson™ AmpliPur™ Expert Tips
AmpliPur™ Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
125.00€ - 144.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17137955
|
Gilson™
F174101 |
0,5 μl a 10 μl |
144.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17147955
|
Gilson™
F174201 |
10 μl a 20 μl |
131.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17157955
|
Gilson™
F174301 |
10 μl a 200 μl |
141.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17167955
|
Gilson™
F174401 |
100 μl a 1000 μl |
125.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- AmpliPur Expert Tips are designed to fit various pipette brands for maximum convenience on the bench.
- Equipped with a filter, they also help prevent cross-contamination.
- Ideal for Molecular Biology.
- These tips significantly contribute to molecular testing performance by ensuring sample integrity during the pipetting process.
- Manufactured according to the certified Gilson quality standard, AmpliPur Expert Tips comply with ISO 8655 requirements and are certified free of RNase and DNase, preserving your sample integrity.
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
ISO 8655 | |
Biología molecular | |
Rectangular Prism | |
960/paq. | |
Pipeta | |
AmpliPurTM |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Gradilla | |
Tipack | |
Sí | |
No | |
Polipropileno |