Learn More
Gilson™ AmpliPur™ Expert Tips
AmpliPur™ Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
Marca:  Gilson™ F174201
115.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23279" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.61000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17147955
  • 131.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las puntas AmpliPur Expert están diseñadas para adaptarse a varias marcas de pipetas para una máxima comodidad en la mesa de trabajo.
  • Equipadas con un filtro, también ayudan a evitar la contaminación cruzada.
  • Ideal para biología molecular.
  • Estas puntas contribuyen significativamente al rendimiento de las pruebas moleculares al garantizar la integridad de las muestras durante el proceso de pipeteo.
  • Fabricadas según el estándar de calidad Gilson certificado, las puntas AmpliPur Expert cumplen los requisitos de la norma ISO 8655 y están certificadas sin ARNasa ni ADNasa, conservando la integridad de la muestra.
Especificaciones
Especificaciones
10 μl a 20 μl
No estéril
Amarillo
2 in
ISO 8655
Biología molecular
Rectangular Prism
960/paq.
Sí
No
Polipropileno
Con filtro
Transparente
No esterilizable en autoclave
52 mm
Sí
Gradilla
Tipack
Amarillo
Pipeta
AmpliPurTM