Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Los rompedores de ampollas Thermo Scientific proporcionan una forma segura y cómoda de abrir ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 28915
35.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Description
Estos rompedores de ampollas con manguito de polietileno de un solo uso ayudan a proteger los dedos de los fragmentos de vidrio al abrir ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml. Los rompedores de ampollas encapsulan la parte superior de la ampolla al abrirla, lo que hace que la eliminación de la parte superior de vidrio sea fácil y segura.
- Formato de un solo uso fácil de utilizar
- Compatible con ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml
- Protege contra los fragmentos de vidrio
- Ayuda a evitar la contaminación cruzada
Specifications
Sí | |
100 rompedores | |
100 breakers |
Vaso de precipitados de ampolla | |
De 1 a 4 ml |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.