Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32130
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
Marca: Abeba™ 32130/45
72.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
- cierre de velcro
- Adecuados para levantar el talón y el pie
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
32130 |
Blanco | |
45 | |
Poliuretano | |
Acero |