Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32130
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
96.80€ - 121.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Antideslizante |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15280925
|
Abeba™
32130/36 |
36 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15630355
|
Abeba™
32130/37 |
37 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15200935
|
Abeba™
32130/38 |
38 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15650355
|
Abeba™
32130/39 |
39 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15660355
|
Abeba™
32130/40 |
40 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15230935
|
Abeba™
32130/41 |
41 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15680355
|
Abeba™
32130/42 |
42 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15690355
|
Abeba™
32130/43 |
43 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260935
|
Abeba™
32130/44 |
44 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15610365
|
Abeba™
32130/45 |
45 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15620365
|
Abeba™
32130/46 |
46 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15290935
|
Abeba™
32130/47 |
47 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15200945
|
Abeba™
32130/48 |
48 | N/A | ||||||
15640365
|
Abeba™
32130/48 |
48 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15210945
|
Abeba™
32130/49 |
49 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15220945
|
Abeba™
32130/50 |
50 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15607678
|
Abeba™
32130/51 |
51 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15617678
|
Abeba™
32130/52 |
52 |
121.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
- cierre de velcro
- Adecuados para levantar el talón y el pie
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
Acero |
Blanco | |
Antideslizante | |
32130 |