Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32247
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
Marca: Abeba™ 32247/48
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables.
- Azul oscuro
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU absorbente de impactos.
- Resistencia a la penetración sin metales.
- Suela de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante.
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC | |
Terciopelo | |
Antideslizante | |
32247 |
Azul | |
48 | |
Poliuretano | |
Acero |