Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32247
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
111.61€ - 128.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Color Azul
Material Terciopelo
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15689517
Ver documentos
Abeba™
32247/36
36
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15699517
Ver documentos
Abeba™
32247/37
37
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15609527
Ver documentos
Abeba™
32247/38
38
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15619527
Ver documentos
Abeba™
32247/39
39
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15629527
Ver documentos
Abeba™
32247/40
40
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15639527
Ver documentos
Abeba™
32247/41
41
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15649527
Ver documentos
Abeba™
32247/42
42
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15659527
Ver documentos
Abeba™
32247/43
43 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15669527
Ver documentos
Abeba™
32247/44
44
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15679527
Ver documentos
Abeba™
32247/45
45
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15689527
Ver documentos
Abeba™
32247/46
46
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15699527
Ver documentos
Abeba™
32247/47
47
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15609537
Ver documentos
Abeba™
32247/48
48
128.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables.
  • Azul oscuro
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU absorbente de impactos.
  • Resistencia a la penetración sin metales.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Material reflectante.
  • Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos.
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Terciopelo
Poliuretano
Acero
Azul
Antideslizante
32247