Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32247
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
Marca:  Abeba™ 32247/40
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15629527
  • 128.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables.
  • Azul oscuro
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU absorbente de impactos.
  • Resistencia a la penetración sin metales.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Material reflectante.
  • Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos.
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Terciopelo
Antideslizante
32247
Azul
40
Poliuretano
Acero