Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Distillation flasks with angled side neck (20°)
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03214437
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
- Con NS
- Con cuello lateral en ángulo (20°)
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 29/32 | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
64 mm |
100 mL | |
1 |