Learn More
Sulfato de anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.34€ - 265.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 542-16-5 |
---|---|
Fórmula molecular | (C6H5NH2)2·H2SO4 |
Número MDL | MFCD00013110 |
Sinónimo | Benzenamine sulfate 2:1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11453017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15563.22 |
100 g |
28.34€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11463017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15563.36 |
500 g |
99.09€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11473017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15563.0E |
2500 g | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
542-16-5 | |
(C6H5NH2)2·H2SO4 | |
MFCD00013110 | |
Benzenamine sulfate 2:1 |
Especificaciones
Aniline sulfate | |
1.377 | |
(C6H5NH2)2·H2SO4 | |
UN2811 | |
Benzenamine sulfate 2:1 | |
284.34 |
542-16-5 | |
Odorless | |
MFCD00013110 | |
3729533 | |
Soluble in water | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H311-H331-H372-H341-H351-H318-H317
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P312-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H317-H318-H341-H372
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 208-805-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only