Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue is a hydroalcoholic gel for hygienic treatment and disinfection of hands.
Marca: Laboratoires Anios™ 1645274
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Amplio espectro antimicrobiano
- Tratamiento higiénico en 30 segundos
- Para el tratamiento higiénico y la desinfección quirúrgica
- Activo contra bacterias, tuberculosis, hongos y virus
Especificaciones
Gel esterilizador/desinfectante de manos | |
Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. | |
Frascos Airless |
EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 | |
Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos | |
75mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, propan-2-ol