Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue is a hydroalcoholic gel for hygienic treatment and disinfection of hands.
60.75€ - 127.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gel esterilizador/desinfectante de manos |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 |
Composición | Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. |
Para utilizar con (aplicación) | Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos |
Envase | Frascos Airless |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15431121
|
Laboratoires Anios™
1645274 |
75mL | N/A | ||||||
15441121
|
Laboratoires Anios™
1645363 |
500 mL |
127.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Broad antimicrobial spectrum
- Hygienic treatment in 30 sec.
- For hygienic treatment and surgical disinfection
- Active against bacteria, tuberculosis, fungus, viruses
Especificaciones
Gel esterilizador/desinfectante de manos | |
Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. | |
Frascos Airless |
EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 | |
Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, propan-2-ol