Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue is a hydroalcoholic gel for hygienic treatment and disinfection of hands.
Marca:  Laboratoires Anios™ 1645363
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441121
  • 127.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Amplio espectro antimicrobiano
  • Tratamiento higiénico en 30 segundos
  • Para el tratamiento higiénico y la desinfección quirúrgica
  • Activo contra bacterias, tuberculosis, hongos y virus
Especificaciones
Especificaciones
Gel esterilizador/desinfectante de manos
Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua.
Frascos Airless
EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1
Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos
500 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, propan-2-ol