Learn More
Annexin V Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
231.00€ - 462.00€
Especificaciones
Antígeno | Annexin V |
---|---|
Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18641381
|
Novus Biologicals
NBP2-92940-0.02ml |
0.02 mL |
231.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18664121
|
Novus Biologicals
NBP2-92940-0.1ml |
0.1 mL |
462.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Annexin V Polyclonal antibody specifically detects Annexin V in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-OutEspecificaciones
Annexin V | |
Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Apoptosis, Apoptosis Detections | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
308 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse | |
Anchorin CII, annexin A5, Annexin V, annexin-5, ANX5, Calphobindin I, Endonexin II, ENX2CBP-I, Lipocortin V, PAP-I, Placental anticoagulant protein 4, Placental anticoagulant protein I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant-alpha | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-320 of human Annexin V (NP_001145.1). MAQVLRGTVTDFPGFDERADAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMKPSRLYDAYELKHALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRDPDAGIDEAQVEQDAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCGEDD | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Annexin V Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™