Learn More
Annexin V Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-92940-0.02ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Annexin V Polyclonal antibody specifically detects Annexin V in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-Out
Especificaciones
Annexin V | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated | |
Anchorin CII, annexin A5, Annexin V, annexin-5, ANX5, Calphobindin I, Endonexin II, ENX2CBP-I, Lipocortin V, PAP-I, Placental anticoagulant protein 4, Placental anticoagulant protein I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant-alpha | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-320 of human Annexin V (NP_001145.1). MAQVLRGTVTDFPGFDERADAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMKPSRLYDAYELKHALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRDPDAGIDEAQVEQDAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCGEDD | |
0.02 mL | |
Apoptosis, Apoptosis Detections | |
308 | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out | |
Unconjugated | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Annexin V Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.02 mL, Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido