Learn More
Ansell Guantes estériles de neopreno para salas limpias TouchNTuff™ 73-500
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Neopreno sensible
- Ideal para vestir guantes dobles y para aplicaciones secas
- No contienen látex de caucho natural ni aceleradores
- Mayor sensibilidad debido al grosor del polímero
- Diseño anatómico específico para cada mano que mejora la comodidad y el ajuste
- Resistencia a las salpicaduras de productos químicos
- Puño largo con reborde enrollado
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Agarre suave, sin polvo
- Aplicaciones:
- Mezcla de líquidos
- Pruebas analíticas/mediciones
- Operaciones de blisterización
- Peletización y prensado de medicamentos
- Síntesis orgánica y de otros materiales
Certifications
Marcado CE, ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001
Compliance
Guante ASTM D 3577, tipo II, cat. III.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 0,65 |
Color | Crema |
Acabado exterior | Sin textura |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2502035505 | Certificado de conformidad | 12/03/2025 | 73500075 |
2502001105 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | 73500075 |
2502035505 | Certificado de esterilidad | 11/03/2025 | 73500075 |
2502001105 | Certificado de esterilidad | 11/03/2025 | 73500075 |
2501060705 | Certificado de esterilidad | 11/03/2025 | 73500075 |
Título del producto
Ansell Guantes estériles de neopreno para salas limpias TouchNTuff™ 73-500 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido