Learn More
Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Descripción
- Estilo puño abierto
- Tres bolsillos
- Tejido CleanTough™
- Desechables, empaquetados en bolsa
- Polipropileno no tejido
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
Tamaño | Medio |
Material | Tejido CleanTough™ |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Recto |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
N.º de bolsillos | 3 |
Tamaño del tórax (métrico) | Entre 914,4 y 990,6 mm |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530 13934-1, EN 9073-4, EN - , EN 863- , EN 13935-2, ASTM F739-12 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
14Hours
17Minutes
32Seconds
26
Título del producto
Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido