Learn More
Ansell Guantes de látex estériles AccuTech™ Gammex™ 91-225 Series
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Esterilizado con rayos gamma y resistente a las perforaciones
- El látex proporciona una mayor flexibilidad, elasticidad y sensibilidad en las puntas de los dedos
- El bajo contenido de proteínas minimiza el riesgo de sufrir alergias de tipo I
- Color natural
- Longitud: 11,8 in (300 mm)
- Empaquetado: 200 pares por caja
- Para operaciones de manipulación complejas
Certificado de conformidad (COC) disponible.
Aplicaciones:
Fabricación de fármacos, dispositivos médicos y dispositivos biotecnológicos
Certifications
510K aprobado para uso médico
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Chlorinated | Sí |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
Accelerator Free | No |
AQL | 1 |
Coating Material | Látex |
Color | Natural |
Desechables | Single-use |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2310527704 | Certificado de esterilidad | 17/01/2024 | 91225060 |
2310527604 | Certificado de esterilidad | 28/11/2023 | 91225060 |
2309517404 | Certificado de esterilidad | 16/11/2023 | 91225060 |
2310527704 | Certificado de conformidad | 17/01/2024 | 91225060 |
2310527604 | Certificado de conformidad | 28/11/2023 | 91225060 |
Título del producto
Ansell Guantes de látex estériles AccuTech™ Gammex™ 91-225 Series >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido