Learn More
Ansell NeoTouch™ 25-201 Guantes de neopreno, puño extendido
Los guantes de neopreno con puño largo ofrecen una protección contra salpicaduras de productos químicos superior sobre la muñeca y el antebrazo.
38.35€ - 39.88€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Laboratorio
AQL 1,5
Color Verde
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12415070
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
25201070
Pequeño
39.88€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11791573
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
25201080
M
38.35€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12435070
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
25201090
L
38.35€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11741583
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
25201100
XL
38.35€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados en neopreno. Los guantes de neopreno Ansell™ NeoTouch™ tienen puntas de dedos texturizadas para proporcionar un agarre seguro tanto en condiciones secas como húmedas.
  • Formulación de neopreno
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro en entornos húmedos y secos
  • Resistencia a salpicaduras químicas para la mayoría de ácidos y alcoholes
  • Revestimiento de polímero que facilita la colocación
  • El puño largo proporciona un protección adicional sobre la muñeca y el antebrazo
Especificaciones
Especificaciones
ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Laboratorio
Verde
6,3 mil
Neopreno
0,13 mm
6,3 mil
MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
29 cm
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
1,5
Parcialmente texturizado
0,16 mm
5,1 mil
sin polvo
0,16 mm
11,5 in
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Ansell NeoTouch™ 25-201 Guantes de neopreno, puño extendido