Learn More
Ansell Guantes de nitrilo limpios Nitrilite™ 93-401 clase 10/ISO 4
Tienda Ansell Productos
Descripción
Los guantes de nitrilo limpios con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas ofrecen destreza, comodidad y un uso duradero.Diseñados para su uso en entornos de sala limpia de clase 10 (ISO 4), como la biotecnología y la fabricación de dispositivos médicos.
- Fabricados con polímero de nitrilo
- Compatibles con clase 10 (ISO 4)
- Niveles muy bajos de contenido iónico y partículas
- 100 % sin talco y sin plastificadores, silicona ni pigmentos
- Diseño ergonómico
- Suaves y flexibles con puntas de los dedos texturizadas que proporcionan una sensación agradable y un mejor agarre
- Puño con reborde enrollado que facilita la colocación
- Ambidiestro
Información de órdenes
50 guantes con sellado al vacío en bolsas de polietileno no impresas; dos bolsas de polietileno selladas en un paquete principal compatible con salas limpias.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Sí |
Chlorinated | Sí |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1,5 |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24084012EV | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | 93401095 |
24084011EV | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | 93401095 |
24074013EV | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | 93401095 |
24074012EV | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | 93401095 |
24064013EV | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | 93401095 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%