Learn More
Ansell Guantes de sala limpia de látex BioClean Legion BLA3
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- AQL 1,5
- 40 cm ambidiestro
- Protección adicional hasta el codo
- Texturizados para un mejor agarre
- Sin polvo, puño con reborde
- Menos de 50 μg/gramo
- El látex proporciona flexibilidad y comodidad
- Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 5
- Cumple con los requisitos de la norma para guantes EN 420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN 455 (apartados 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 y 3:2003
- De acuerdo con la norma ISO 2859
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | No |
Material | Látex |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-2243 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-2024 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-1075 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-0879 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-0578 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BLA304-XL |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
23Hours
3Minutes
35Seconds
19New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Guantes de sala limpia de látex BioClean Legion BLA3 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido