Learn More
Ansell Guantes de nitrilo limpios Nitrilite™ 93-401 clase 10/ISO 4 Código de producto.: 17255106
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de nitrilo limpios Nitrilite™ 93-401 clase 10/ISO 4
BIOPHARMA
Código de producto. 17255106 Tienda Ansell Productos
XS
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Código de producto. 17255106
Marca: Ansell 93401055
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo limpios con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas ofrecen destreza, comodidad y un uso duradero. Diseñados para su uso en entornos de sala limpia de clase 10 (ISO 4), como la biotecnología y la fabricación de dispositivos médicos.
Los guantes de nitrilo limpios con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas ofrecen destreza, comodidad y un uso duradero.Diseñados para su uso en entornos de sala limpia de clase 10 (ISO 4), como la biotecnología y la fabricación de dispositivos médicos.
  • Fabricados con polímero de nitrilo
  • Compatibles con clase 10 (ISO 4)
  • Niveles muy bajos de contenido iónico y partículas
  • 100 % sin talco y sin plastificadores, silicona ni pigmentos
  • Diseño ergonómico
  • Suaves y flexibles con puntas de los dedos texturizadas que proporcionan una sensación agradable y un mejor agarre
  • Puño con reborde enrollado que facilita la colocación
  • Ambidiestro
Información de órdenes
50 guantes con sellado al vacío en bolsas de polietileno no impresas; dos bolsas de polietileno selladas en un paquete principal compatible con salas limpias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Accelerator Free Sí
AQL 1,5
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,9 mil
Grosor (métrico) 0.13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modelo 93-401 XS 365757
Serie Nitrilite™ 93-401
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24074014EV Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog Number93401055
Número de lote24074011EV Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog Number93401055
Número de lote24064012EV Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog Number93401055
Número de lote24064011EV Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog Number93401055
Número de lote24054013EV Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog Number93401055
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo limpios Nitrilite™ 93-401 clase 10/ISO 4 >