Learn More
AGR2 Monoclonal Antibody (10E2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA516244
340.01 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13219438
  • 510.00€ / 100 microgramos
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
AGR2 (anterior gradient protein 2) and AGR3 are members of the anterior gradient homolog family. They are secreted cytoplasmic proteins which are involved in metastasis induction and p53 tumour supressor inhibition. They may serve as molecular markers and potential therapeutic targets for hormone-responsive breast tumours. AGR2 is ubiquitously expressed with upregulated expression in prostate cancer, breast cancer, lung cancer, renal carcinomas and endometrial carcinomas. AGR2 expression is positively correlated with that of the estrogen receptor (ER) and is negatively correlated with that of the epidermal growth factor receptor (EGFR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
AGR2 Monoclonal Antibody (10E2), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated