Learn More
Thermo Scientific™ Perillas para pipetas Sterilin™
Transfiera líquidos de forma segura utilizando pipetas de vidrio y estas perillas de pipeta de caucho natural sin látex.
Marca: Thermo Scientific™ TET0102
254.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Transfiera líquidos de forma segura utilizando pipetas de vidrio y estas perillas de pipeta Sterilin™ de caucho natural sin látex.
- Idóneas para su uso con las pipetas Pasteur de vidrio.
- Fabricadas con caucho natural
- Volumen de extracción: 0,22 cm3
- Sin látex
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Perillas de pipeta, tetina del n.º 10 (caja de 100) | |
Pipeta Pasteur de vidrio | |
Caucho natural | |
Idóneas para su uso con las pipetas Pasteur de vidrio. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M560130 | Certificado de conformidad | 10/03/2025 | TET0102 |
M556040 | Certificado de conformidad | 11/02/2025 | TET0102 |
M554200 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | TET0102 |
M553320 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | TET0102 |
M494600 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | TET0102 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
17Hours
15Minutes
26Seconds
59New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
34Hours
15Minutes
26Seconds
59