missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containing 1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant APPL.

Marca:  Abnova H00026060-A01.50uL

Código de producto. 16125296

  • 232.00€ / 50 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene has been shown to be involved in the regulation of cell proliferation, and in the crosstalk between the adiponectin signalling and insulin signalling pathways. The encoded protein binds many other proteins, including RAB5A, DCC, AKT2, PIK3CA, adiponectin receptors, and proteins of the NuRD/MeCP1 complex. This protein is found associated with endosomal membranes, but can be released by EGF and translocated to the nucleus. [provided by RefSeq

Sequence: EGEKICDSVGLAKQIALHAELDRRASEKQKEIERVKEKQQKELNKQKQIEKDLEEQSRLIAASSRPNQASSEGQFVVLSSSQSEESDLGEGGKKRESE
Especificaciones

Especificaciones

adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containing 1
Polyclonal
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant APPL.
APPL1
APPL/DIP13alpha
Mouse
50 μL
Yes
26060
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Western Blot
Unconjugated
50% glycerol
NM_012096
APPL1
APPL (NP_036228, 611 a.a. ∼ 708 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
RUO
Primary
Human, Mouse
Serum
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containing 1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 50μL; Unlabeled

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado