Learn More
Thermo Scientific™ Discos laminados de PTFE/caucho
Para un sellado altamente inerte y no reactivo, utilice discos laminados de PTFE/caucho Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-12412
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11537330
  • 80.30€ / paquete de 72
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para un sellado altamente inerte y no reactivo, utilice discos laminados de PTFE/caucho Thermo Scientific™. Fabricados de caucho farmacéutico blanco con 5 mils de revestimiento de PTFE unido a un lado, son excelentes para su uso como revestimientos de tapones cuando se desea conseguir un sellado no reactivo altamente inerte. Los discos son esterilizables en autoclave sin pérdida de la integridad después de calentarse por encima de 100 °C durante cinco horas. Hay diversos tamaños de válvulas disponibles para adaptarse a los viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ y a los viales con septo y tapón de rosca Thermo Scientific™.
Información del producto adicional
El grosor del disco es de aproximadamente 60 mils.
Los discos son rígidos y más difíciles de perforar que los discos de PTFE/silicona Thermo Scientific™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
Esterilizables en autoclave
60 mil
Disco
Vial de reacción pequeño
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
72/paq.
Certificado de análisis, certificado de conformidad
12 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Discos laminados de PTFE/caucho > 12 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.