Learn More
Nitritex™ Pulverizador antivaho
Este pulverizador soluciona cualquier problema de empañamiento de gafas con una sola aplicación.El pulverizador antivaho Nitritex™ es rápido y fácil de aplicar.
Marca:  Nitritex™ BAFS-601
Código de producto. 16368277
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Reduce el empañamiento
  • Pulverizador de bomba sin aire
  • No peligroso
  • Incolora
  • Irradiados con gamma
  • Sin alcohol
  • Aplicación rápida y sencilla
  • Adecuado para todas las gafas BioClean esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008
Gafas
60 mL
Pulverizador antivaho
Aplicaciones antivaho
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nitritex™ Pulverizador antivaho > Cantidad:60mL