Learn More
Brady™ Cinta antideslizante de poliéster laminado antideslizante
La cinta antideslizante se adhiere de forma permanente a los suelos limpios y secos y es resistente a la exposición tanto a la grasa como a los aceites. Además, puede utilizarse tanto interior como en exterior.
Marca: Brady™ 078148
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- La cinta de poliéster adhesivo resistente está cubierta con miles de partículas de grano de óxido de aluminio duradero
- La cinta antideslizante se adhiere de forma permanente a los suelos limpios y secos y es resistente a la exposición tanto a la grasa como a los aceites Además, puede utilizarse tanto interior como en exterior
- La cinta antideslizante está disponible en una amplia gama de colores y tamaños para ajustarse a todo tipo de necesidades de marcaje de suelos
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- Se tanto interior como en exterior
Especificaciones
ANTISKID STRIPED TAPE 75MMX18M | |
Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo | |
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
75 mm | |
Negro | |
Cinta antideslizante |
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 | |
18 m x 75 mm | |
60 ft. | |
1 rollo | |
De -40 °C a +70 °C | |
3 in. | |
Acrílico permanente | |
Poliéster |