Learn More
Brady™ Cinta antideslizante de poliéster laminado antideslizante
La cinta antideslizante se adhiere de forma permanente a los suelos limpios y secos y es resistente a la exposición tanto a la grasa como a los aceites. Además, puede utilizarse tanto interior como en exterior.
76.50€ - 217.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |
---|---|
Descripción | Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Negro |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11791645
|
Brady™
078150 |
Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo | 18 m x 150 mm |
217.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11781645
|
Brady™
078149 |
Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo | 18 m x 100 mm |
137.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11751645
|
Brady™
078146 |
Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo | 18 m x 25 mm |
76.50€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11771645
|
Brady™
078148 |
Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo | 18 m x 75 mm |
119.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- La cinta de poliéster adhesivo resistente está cubierta con miles de partículas de grano de óxido de aluminio duradero
- La cinta antideslizante se adhiere de forma permanente a los suelos limpios y secos y es resistente a la exposición tanto a la grasa como a los aceites Además, puede utilizarse tanto interior como en exterior
- La cinta antideslizante está disponible en una amplia gama de colores y tamaños para ajustarse a todo tipo de necesidades de marcaje de suelos
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- Se tanto interior como en exterior
Especificaciones
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 | |
Acrílico permanente | |
Poliéster | |
60 ft. | |
1 rollo | |
De -40 °C a +70 °C |
Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo | |
Negro | |
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm |