Learn More
Notrax Anti-Stat POP™ Static Dissipative Vinyl Work Surface
Temporarily unavailable due to shortage of raw materials required to manufacture it. Please see the 826, 457, or 558 for a suitable alternative. Static dissipative vinyl work surface protects sensitive components safe from damaging static shocks.
Marca: Notrax 827C0024BU
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Este producto no está disponible temporalmente debido a la escasez de materias primas necesarias para su fabricación
- Consulte los 826, 457 o 558 para obtener una alternativa adecuada
- Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
- Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
- Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
- Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
- Superficie de trabajo de vinilo estático-disipador que da carga estática de elementos conductores colocados en ella
- Protege la mesa y mantiene los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales
- Superficie superior lisa resistente a la abrasión y fácil de limpiar con los instrumentos recomendados
- Limpiador de alfombrilla 057
- Cable de conexión a tierra opcional
- Espuma de vinilo microcelular tratada con propiedades disipativas estáticas
- Cumple con la norma EOS/ESD-S4, resistencia medida Rg 107 Ω y Rp 108 Ω
- Carga electrostática (prueba caminando), cumple con las normas ISO6356 y EN1815
Especificaciones
60 ft | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
60 cm |
Azul | |
Vinilo microcelular | |
1830 cm |