Learn More
Notrax Anti-Stat POP™ Static Dissipative Vinyl Work Surface
Temporarily unavailable due to shortage of raw materials required to manufacture it. Please see the 826, 457, or 558 for a suitable alternative. Static dissipative vinyl work surface protects sensitive components safe from damaging static shocks.
63.55€ - 1005.00€
Especificaciones
Color Azul
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17732288
Ver documentos Detalles de la promoción
Notrax
827C0030BU
1220 cm 76 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17742288
Ver documentos Detalles de la promoción
Notrax
827C0036BU
1220 cm 91 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17722288
Ver documentos Detalles de la promoción
Notrax
827C0024BU
1830 cm 60 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • This product is temporarily unavailable due to a shortage of raw materials required to manufacture it
  • Please see the 826, 457, or 558 for a suitable alternative
  • Specialized line of ESD accessories to ensure a static free workplace and protect employees and sensitive electrical equipment
  • Use these accessories to connect table work surface, employees and conductive material to a common grounding point
  • This creates a balance between all items and personnel to ensure static electricity will flow to ground in a controlled manner
  • For use in ESD working zones to protect electrostatic sensitive components
  • Static dissipative vinyl work surface that static load from conductive items placed on it
  • Protects table and keeps sensitive components safe from damaging static shocks
  • Smooth top surface that is abrasion resistant and easy to wipe clean with recommended art
  • 057 Mat Cleaner
  • Optional grounding cord
  • Microcellular vinyl foam treated with dissipative static properties
  • Meets EOS/ESD-S4, measured resistance Rg 107 Ω and Rp 108 Ω
  • Electrostatic charge (walking test), meets ISO6356 and EN1815
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Vinilo microcelular
Alfombrillas industriales y comerciales