Learn More
Sartorius Dispositivos antiestáticos para balanzas
Control de las cargas en las muestras
Marca: Sartorius YSTP01
1839.99 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lápiz antiestático— es necesario apuntar con el lápiz el artículo que se quiera neutralizar
- Soplador ionizador— apuntar el soplador a la muestra antes de pesarla
Especificaciones
Balanza de CPA, balanza ampliada, ultramicrobalanza SE y ME | |
Lápiz antiestático |
Título del producto
Sartorius Dispositivos antiestáticos para balanzas > Lápiz antiestático
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido