Learn More
Sartorius Dispositivos antiestáticos para balanzas
Control de las cargas en las muestras
2022.80€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Balanza de CPA, balanza ampliada, ultramicrobalanza SE y ME |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10465765
![]() |
Sartorius
YSTP01 |
Lápiz antiestático |
2022.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Anti-static pen—direct the pen at item to be neutralized
- Ionizing blower—point blower toward sample prior to weighing
Especificaciones
Balanza de CPA, balanza ampliada, ultramicrobalanza SE y ME |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Dispositivos antiestáticos para balanzas