Learn More
Tricloruro de antimonio, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
250 g, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 223°C |
Punto de fusión | 73°C |
CAS | 10025-91-9 |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Fórmula molecular | Cl3Sb |
Número MDL | 11212 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.11g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Antimony trichloride
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
Tricloruro de antimonio, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido